Documenti fondamentali
643572
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-2-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
P. ebollizione
139-141 °C
Densità
1.275 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H4F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h1-4H
ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about