643556
2-Chloro-5-fluoropyridine
95%
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503
Densità
1.297 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)