642401
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)