558656
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)I
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6010 (lit.)
P. ebollizione
234 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)