Key Documents
337358
Sigma-Aldrich
4-Iodo-2-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
4-Iodo-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. eboll.
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Cc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
WSBDSSKIWDFOBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Iodo-2-methylphenol was prepared by direct iodination of 2-methylphenol in aqueous alcohol solvents by the action of a reagent prepared in situ from sodium hypochlorite and sodium iodide.
Applicazioni
4-Iodo-2-methylphenol was used as starting reagent in the synthesis of an agonist for the peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) GW501516, a potential antiobesity drug.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient and selective method for the preparation of iodophenols.
Edgar KJ and Falling SN.
The Journal of Organic Chemistry, 55(18), 5287-5291 (1990)
A highly efficient synthesis of antiobestic ligand GW501516 for the peroxisome proliferator-activated receptor d through in situ protection of the phenol group by reaction with a Grignard reagent.
Ham J and Kang H.
Tetrahedron Letters, 46(39), 6683-6686 (2005)