Key Documents
722278
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
107-112 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3