637386
6-Chloro-3-pyridinylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- To prepare biologically significant 3-arylcoumarins by reacting with 3-chlorocoumarin through Suzuki reaction.
- As a substrate in the synthesis of 11-(pyridinylphenyl)steroid with progesterone agonist/antagonist profile.
- As a substrate in the preparation of α- secondary and tertiary pyridines by the reaction of pyridotriazoles with boronic acids.
- As a substrate in the palladium-catalyzed α-arylation of saturated cyclic amines and N-methyl amines.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction