634492
4-Pyridinylboronic acid
90%
Sinonimo/i:
4-Pyridineboronic acid, 4-Pyridylboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Ligand-free palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction under microwave irradation
Reagent used in Preparation of
- HIV-1 protease inhibitors
- Potential cancer threapeutics, such as PDK1 and protein kinase CK2 inhibitors
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction