Key Documents
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Sinonimo/i:
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)