635952
N-Boc-3-aminophenol
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?