Documenti fondamentali
633771
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
633771-1G4061826697962
633771-10G4061833432402