Documenti fondamentali
C82159
Sigma-Aldrich
Cinnoline-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)7-5-10-11-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
ZKOMQFDQFTVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)