A41801
3-(Trifluoromethyl)aniline
≥99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine, 3-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.3 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?