Key Documents
331546
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
99%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.12
Beilstein:
2653046
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
70-71 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Soumya Mukherjee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(45), 11771-11778 (2018-05-29)
Fluorous organic building blocks were utilized to develop two self-assembled, hydrophobic, fluorinated porous organic polymers (FPOPs), namely, FPOP-100 and FPOP-101. Comprehensive mechanical analyses of these functionalised triazine network polymers marked the introduction of mechanical stiffness among all porous organic network