Documenti fondamentali
644676
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
106-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cc(no1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Click/aza-Michael or Click/oligomeric alkyl carbodiimide esterification reactions
  • Preparation of aminopyrazole amide derivatives as Raf kinase inhibitors in melanoma cells
  • Preparation of trifluoromethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroles and other heterocycle-bearing polyfunctionalized pyrroles via chain heterocyclization
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)