Documenti fondamentali
632759
Sigma-Aldrich
3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
4-Acetyl-2-allylphenol
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)