Documenti fondamentali
616524
Sigma-Aldrich
Trichloroethylene-d
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ClDC=CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
86.7 °C
Punto di fusione
-84.8 °C
Densità
1.474 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
XSTXAVWGXDQKEL-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)