Documenti
636339
Sigma-Aldrich
3-Allylsalicylaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2C6H3(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5645
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(CC=C)cccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2
INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Claudio Mella et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(16) (2019-08-21)
Palladium N,N'-bis(3-allylsalicylidene)o-phenylenediamine complex (PdAS) immobilized onto mesoporous polymeric methyl acrylate (MA) based resins (PdAS(x)-MA, x = 1, 2, 5, or 10 wt.%) were successfully prepared as heterogeneous catalysts for the Heck reaction. The catalysts were synthesized via radical suspension polymerization