Documenti fondamentali
617490
Sigma-Aldrich
Benzidine-(rings-d8)
98 atom % D
Sinonimo/i:
4,4′-Diamino(biphenyl-d8)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12D8H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
Descrizione generale
Benzidine-(rings-d8) is an isotope of benzidine.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)