Key Documents
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C8D16
Peso molecolare:
128.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
151 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)