Documenti fondamentali
424056
Sigma-Aldrich
Pentadecylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
P. ebollizione
34.6 °C
Densità
0.793 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yinlin Li et al.
Molecular imaging, 14, 516-525 (2015-10-16)
The goal of this study was to establish a quantitative method for measuring fatty acid (FA) metabolism with partial volume (PV) and spill-over (SP) corrections using dynamic [(11)C]palmitate positron emission tomographic (PET) images of mouse heart in vivo. Twenty-minute dynamic