Documenti fondamentali
337781
Sigma-Aldrich
Tetradecylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Chlorotetradecylmagnesium
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.923 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C14H29.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-14H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
SKZDCNLZNNZOFG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)