Documenti fondamentali
616761
Sigma-Aldrich
4-Methylanisole-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4H6O
Peso molecolare:
126.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Densità
1.0 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(OC)c([2H])c([2H])c1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
CHLICZRVGGXEOD-LNFUJOGGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)