616737
L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Archives of animal nutrition, 69(5), 399-410 (2015-08-26)
In rodents, forced activation of hepatic peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) by administration of exogenous PPARα activators during lactation leads to a reduction of milk triacylglycerol (TAG) production. Herein, we investigated whether a negative energy balance (NEB) induced by feed