Documenti fondamentali
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
About This Item
Formula condensata:
ONN(CD2CD2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
52.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11.6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)