Key Documents
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamine
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamine, Bis(2-hydroxyethyl)nitrosamine, NDELA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Beilstein:
1762620
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.05
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
52.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.6 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)