92323
HiCrome™ Vibrio Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Vibrio HiCrome™ Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 25.0 g/L
sodium cholate, 1.0 g/L
sodium citrate, 6.0 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
8.5±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Vibrio spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vibrio Detection
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms