92325
HiCrome™ Bacillus Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Bacillus cereus HiCrome™ Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.2 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
meat extract, 1.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
phenol red, 0.025 g/L
sodium chloride, 10.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.1±0.2 (25)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Bacillus cereus
selective and differential for Bacillus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?