N7382
Nitrosomorpholine
Sinonimo/i:
NMOR
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Stringa SMILE
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics