N4007
N-Nitroso-N-methylbutylamine
Sinonimo/i:
Methylbutylnitrosamine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Densità
0.93 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCN(C)N=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
PKTSCJXWLVREKX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3