PHR3607
N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1466663
Stato
methanol solution
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
Altre note
Solvente
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)