Documenti fondamentali
616052
Sigma-Aldrich
S-Allyl-d5-L-cysteine
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
D2C=CDCD2SCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])SC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D2
ZFAHNWWNDFHPOH-FKSJORHDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)