615692
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3CD2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.090 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?