Documenti fondamentali
485675
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5-amine hydrochloride
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C2D5NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
107-108 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH