Documenti fondamentali
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
About This Item
Formula condensata:
(ClD2C)2CDOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
174.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-4 °C (lit.)
Densità
1.417 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)