Key Documents
614726
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4,OD
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DO-C6D4CHO
Peso molecolare:
127.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D/hD
RGHHSNMVTDWUBI-HXRFYODMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)