Documenti fondamentali
613851
Sigma-Aldrich
Propyne-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Methyl-d3-acetylene
About This Item
Formula condensata:
CD3C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
43.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)