Documenti fondamentali
803170
Sigma-Aldrich
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) solution
1 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C7C56H88CoN14O14P
Peso molecolare:
1362.31
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
1 μg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
colorless
applicazioni
detection
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Co+]C#N.C/C(C1=N[C@]2(C)[C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]1CCC(N)=O)=C3[C@](CC(N)=O)(C)C(CCC(N)=O)C(CC4C(C)(C)[C@H](CCC(N)=O)C(/C(C)=C5[C@](CCC(NCC(OP(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N([13CH]=N7)[13C]8=[13C]7[13CH]=[13C](C)[13C](C)=[13CH]8)O[C@@H]6CO)([O-])=O)C)=O)(C)C(CC(N)=
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,28,31,34-37,41-42,52-53,57,76,84H,12-19,22-27H2,1-11H3,(H2,63,77)(H2,64,78)(H2,65,79)(H2,66,80)(H2,67,81)(H2,68,82)(H,69,83)(H,85,86);;/q;;+1/p-1/b54-32-,55-33-;;/t31?,34?,35-,36-,37?,41-,42?,52-,53-,57-,59+,60+,61+,62+;;/m1../s1/i20+1,21+1,28+1,29+1,30+1,39+1,40+1;;
FTKDYBHYJJLMND-SDKDZEEISA-M
Applicazioni
Vitamin B12-(dimethylbenzimidazole-13C7) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9