705268
Biotin-(ring-6,6-d2)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
D-Biotin-d2-(ring-6,6-d2), Bios II-(ring-6,6-d2), Coenzyme R-(ring-6,6-d2), Vitamin B7-(ring-6,6-d2), Vitamin B8-(ring-6,6-d2), Vitamin H-(ring-6,6-d2)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])S[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@H]2NC(=O)N[C@@H]12
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i5D2
YBJHBAHKTGYVGT-OXQHWPBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1