Documenti fondamentali
613673
Sigma-Aldrich
Propyl-d7-amine
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)2NH2
Peso molecolare:
66.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
48 °C
Punto di fusione
-83 °C
Densità
0.803 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
WGYKZJWCGVVSQN-NCKGIQLSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)