Documenti fondamentali
605298
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1-13C-amine
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH213CH2NH2
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Densità
0.970 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[13CH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i7+1
BHHGXPLMPWCGHP-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)