Documenti fondamentali
601500
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li2 sulfate
99 atom % 7Li
About This Item
Formula condensata:
7Li2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.09
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 7Li
Stato
solid
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li+].[7Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1+0;
INHCSSUBVCNVSK-ONPSQTMSSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mareike Hütten et al.
PloS one, 9(8), e104564-e104564 (2014-08-12)
Fibrous tissue growth and loss of residual hearing after cochlear implantation can be reduced by application of the glucocorticoid dexamethasone-21-phosphate-disodium-salt (DEX). To date, sustained delivery of this agent to the cochlea using a number of pharmaceutical technologies has not been