Documenti fondamentali
612014
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Peso molecolare:
162.23
Codice UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
TMS, 0.05%
Concentrazione
2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
NMR reference standard (2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)