Documenti fondamentali
607185
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-17O2
99 atom % 13C, 60 atom % 17O
About This Item
Formula condensata:
13C17O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
60 atom % 17O
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[17O]=[13C]=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+1,3+1
CURLTUGMZLYLDI-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)