Documenti
492574
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-3,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313COCH2CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,5+1
XYIBRDXRRQCHLP-BFQMUAMKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup