Key Documents
604526
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Br13CH213CH213CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
98-100 °C (lit.)
Densità
1.369 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)