Documenti fondamentali
604356
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313C(CH3)2OCH3
Peso molecolare:
90.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
55-56 °C (lit.)
Densità
0.757 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)