Key Documents
77093
Millipore
CCDA Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Campylobacter or Arcobacter species.
Componenti
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.