601977
Krypton-84Kr
80 atom %
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
80 atom %
Saggio
≥99.5% (Total Krypton)
Stato
gas
Impurezze
<0.5% Total others
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[84Kr]
InChI
1S/Kr/i1+0
DNNSSWSSYDEUBZ-IGMARMGPSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)