Key Documents
517887
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-d10
97 atom % D
Sinonimo/i:
benzalacetone-d10, benzylideneacetone-d10
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD=CDCOCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(\[2H])=C(/[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
BWHOZHOGCMHOBV-ZLPBFNINSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges